安全性情報
Y4625
Sigma-Aldrich
ビール酵母
Debittered, BioReagent, suitable for insect cell culture
別名:
Yeast, brewers, Brewers yeast
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.75
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
溶解性
0.1 M sodium bicarbonate: 200 mg/mL, turbid
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI Key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y4625-BULK:
Y4625-5KG:
Y4625-VAR:
Y4625-250G:
Y4625-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eric Le Bourg et al.
Experimental gerontology, 69, 202-210 (2015-07-15)
Many experiments have shown that dietary restriction, for instance by removing live yeast or modifying the protein/carbohydrate ratio, can modulate lifespan, fecundity, resistance to severe stresses and behaviour in Drosophila melanogaster flies. The present study tested whether feeding flies with