安全性情報
Y1003
Sigma-Aldrich
2倍YT培地
Liquid microbial growth medium
別名:
2xTY培地, 2x酵母エキストリプトン培地, 2倍YT培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
sterile; 0.2 μm filtered
形状
liquid
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5
アプリケーション
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
2xYT(2x酵母エキストリプトン培地)は、大腸菌およびM13バクテリオファージの培養に使用される標準的な微生物増殖培地です。 この栄養分に富んだ微生物培養液には、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミンが低塩分処方で含まれています。
アプリケーション
2x YT培地は、クローニング、DNAプラスミド製造、およびリコンビナントタンパク質製造のための、M13バクテリオファージ、大腸菌株の非選択的培養に使用されています。 また、適切な抗生物質が添加される場合の選択的培養にも適しています。
特徴および利点
2倍YT液には次の特徴があります:
  • ろ過滅菌済みのすぐに使用できるフォーマット
  • 使いやすい包装サイズ
  • 標準処方
構成
16 g/Lのトリプトン
10 g/Lの酵母抽出物
5.0 g/LのNaCl
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
Y1003-500ML:
Y1003-VAR:
Y1003-BULK:
Y1003PROC:
Y1003-PH:
Y1003-1L:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Victor V Kuprianov et al.
Virus research, 284, 197984-197984 (2020-04-24)
Hepatitis C virus (HCV) can cause chronic infection and evade the immune response. The generation and maintenance of an effective T-cell response is important for immune-mediated control of HCV infection. The purpose of this study was to obtain recombinant mosaic
Hong-Yi Kuo et al.
Glycobiology, 26(2), 155-165 (2015-10-09)
Galectin-3 is a ubiquitous lectin exerting multiple cellular functions such as RNA splicing, protein trafficking and apoptosis. Its expression is positively correlated with the poor prognosis in lung cancer patients. Galectin-3 can promote cancer progression through its effects on cell
Natalay Kouprina et al.
Current protocols, 1(8), e207-e207 (2021-08-10)
Here we describe an updated TAR cloning protocol for the selective and efficient isolation of any genomic fragment or gene of interest up to 280 kb in size from genomic DNA. The method exploits the special recombination machinery of the