Merck
Y2377
Sigma-Aldrich
2x YT培地
Powder microbial growth medium
別名:
2xTY培地, 2xYT培地, 2倍酵母エキストリプトン培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
NACRES:
NA.85
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
形状
powder
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(3.1% solution)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
room temp
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
詳細
2xYT(2倍酵母エキストリプトン培地)は、大腸菌およびM13バクテリオファージの培養に使用される標準的な微生物増殖培地です。 この栄養分に富んだ微生物培養液には、ペプチド、アミノ酸、水溶性ビタミンが低塩分処方で含まれています。
アプリケーション
2x YT培地は、クローニングのための大腸菌BL21、足場合成のための大腸菌SS320細胞、およびプロトスペーサー隣接モチーフ(PAM)結合アッセイのためのNEB 5-α形質転換受容性大腸菌細胞を培養するために使用されています。また、Agrobacterium tumefaciensおよび大腸菌DH10Bの培養にも使用されています。
特徴および利点
2xYT粉末により以下が得られます:
  • 標準的な製剤
  • 液体の安価な代替品
構成
16 g/L トリプトン
10 g/L 酵母エキス
5 g/L NaCl
調製ノート
1.2xYT微生物培地粉末31 gを1 Lの水に入れて撹拌し、懸濁させます。
2.撹拌しながら加熱して沸騰させ、すべての成分を完全に溶解させます。
3.121°Cで15分間オートクレーブします。
再構成
31 gの粉末を1 Lの水に添加します。 粉末を溶解させるために、かき混ぜながら沸騰させます。 121℃にて15分間オートクレーブし、滅菌します。 抗生物質などを添加する前に冷ましてください(必要に応じて)。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
Y2377-VAR:
Y2377-BULK:
Y2377-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yeast Extract for use in microbial growth medium
Sigma-Aldrich
Y1625
Yeast Extract
Bacterial artificial chromosomes: A functional genomics tool for the study of positive-strand RNA viruses
Yun SI, et al.
Journal of Visualized Experiments, 106, e53164-e53164 (2015)
Telomere-mediated Chromosomal Truncation via Agrobacterium tumefaciens or Particle Bombardment to Produce Engineered Minichromosomes in Plants
Graham ND, et al.
Bio-protocol, 5(18) (2015)