Merck
WS32
Sigma-Aldrich
Wright Stain, Modified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
形状
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.3%
pH
6.75-6.95 (25 °C)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Wright Stain is a polychromatic dye, used for microscopic examination of blood to identify different cell types.
アプリケーション
Wright Stain, Modified has been used in hematological assays, to obtain the differential count of leukocytes.
血液中の細胞成分を分染する際に使用される一般的な血液染色剤です。浸漬染色法、ラック染色法、バッチ染色法に使用できます。
その他情報
ライト染色液、メタノール中でpH 6.8に緩衝化された0.3%溶液。 安定化剤と界面活性剤が含まれています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
WS32-1L:4.548173298696E12
文書ライブラリにアクセスする
Hematology: Clinical Principles and Applications (2007)
A quantitative model for dermal infection and oedema in BALB/c mice pinna
Marino MEN, et al.
BMC Microbiology, 16(1), 290-290 (2016)
Erika Nahomy Marino-Marmolejo et al.
BMC microbiology, 16(1), 290-290 (2016-12-14)
Pharmaceutical industry demands innovation for developing new molecules to improve effectiveness and safety of therapeutic medicines. Preclinical assays are the first tests performed to evaluate new therapeutic molecules using animal models. Currently, there are several models for evaluation of treatments
関連コンテンツ
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
血液、血液を造る臓器、および治療や予防を含めた血液疾患に関する臨床研究、そして血液検査に用いる染色法および色素についてご紹介します。