Merck
W0625
Sigma-Aldrich
ライトステイン
≤4% purity (HPLC), powder
別名:
Wright法エオシンメチレンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
ライトステイン, suitable for blood stain
アッセイ
≤4% (HPLC)
品質水準
形状
powder
濃度
≤4% (HPLC)
テクニック
microbe id | staining: suitable
dark green
溶解性
methanol: 10 mg/10 mL
適合性
suitable for blood stain
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI Key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wright′s Stain solution is commercially available and is generally used in hematology. Its preparation involves heating methylene blue with sodium bicarbonate and combining the mixture with eosin. It is alkaline, hence, its concentration is continuously changing due to the progressive oxidizing action of the alkali. Therefore, Giemsa′s stain is added to preserve the azurophilic properties of polychrome dyes.
アプリケーション
Wright′s Stain is mainly used for the staining of peripheral blood smears and bone marrow smears.
  • It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases.
  • It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells.
  • It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells.
  • It is also used in the staining of chromosomes.
  • It is used for the exudate analysis of white blood cell concentration.
血液染色において、メイグリュンワルド染色よりも優れていると報告されています。
特徴および利点
The purified dyes in Wright′s Stain eliminate inconsistent staining and yield reproducible lot-to-lot chromogenic responses.
調製ノート
ポリクロ-ム(酸化型)メチレンブル-とエオシンYを用いて調製されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W0625-BULK:
W0625-10G:
W0625-VAR:
W0625-10G-C:
W0625-100G-C:
W0625-100G:
W0625-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bernadette F. Rodak, George A. Fritsma, Kathryn Doig
Hematology: Clinical Principles and Applications (2007)
Lillie, R.D.
Conn?s Biological Stains, 495-495 (1977)