安全性情報
861375
Sigma-Aldrich
ライトステイン
certified by the Biological Stain Commission
別名:
Wright法エオシンメチレンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
アッセイ
≤4% (HPLC)
フォーム
powder
濃度
≤4% (HPLC)
溶解性
methanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI Key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wright Stain, a modified Romanowsky stain, is intended for differential staining of the cellular elements of blood. It comprises polychrome methylene blue and eosin B. Upon staining blood films with Wright Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm display characteristic blue or pink hues.
アプリケーション
血液染色において、メイグリュンワルド染色よりも優れていると報告されています。
  • Wright Stain is intended for use in staining peripheral blood smears and bone marrow smears.
  • It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells.
  • It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells.
  • It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases.
特徴および利点
  • The purified dyes in Wright Stain eliminate inconsistent staining and yield reproducible lot-to-lot chromogenic responses.
  • Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
  • Certified by the Biological Stain Commission.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
861375-25G:
861375-VAR:
861375-100G:
861375-BULK:
861375-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Phenotypic, Functional, and Safety Control at Preimplantation Phase of MSC-Based Therapy.
Lech W, et al.
Stem Cells International, 2016, 2514917-2514917 (2016)
Chromosome Analysis Protocols (1994)
Histopathologic Technic and Practical Histochemistry, 390-390 (1954)
Rodak BF
Hematology: Clinical Principles and Applications (2007)
A Rapid Method for the Differential Staining of Blood Films and Malarial Parasites.
J H Wright
The Journal of medical research, 7(1), 138-144 (1902-01-01)