Merck
W3020
Sigma-Aldrich
WKYMVdM トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met NH2 トリフルオロ酢酸塩 トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H61N9O7S2 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
856.11 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
H2O: >2 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)Cc2c[nH]c3ccccc23)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C41H61N9O7S2.C2HF3O2/c1-24(2)35(41(57)46-31(36(44)52)16-19-58-3)50-39(55)33(17-20-59-4)48-40(56)34(21-25-12-14-27(51)15-13-25)49-38(54)32(11-7-8-18-42)47-37(53)29(43)22-26-23-45-30-10-6-5-9-28(26)30;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,9-10,12-15,23-24,29,31-35,45,51H,7-8,11,16-22,42-43H2,1-4H3,(H2,44,52)(H,46,57)(H,47,53)(H,48,56)(H,49,54)(H,50,55);(H,6,7)/t29-,31+,32-,33-,34-,35-;/m0./s1
InChI Key
MYVYQWVNXDVTBW-HQORXVKSSA-N
Amino Acid Sequence
Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met NH2
生物化学的/生理学的作用
WKYMVm is a very potent agonist of formyl peptide receptor members FPR1/FPR2 (EC50 1 nM) and FPRL1/FPRL2 (75 pM and 3 nM, respectively). WKYMVm stimulation of leukocytes has been shown to elevate intracellular calcium, induce chemotaxis, superoxide generation, cell killing and phagocytosis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
W3020-VAR:
W3020-1MG:
W3020-BULK:
試験成績書(COA)