物質
aluminum
rectangular
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × D
4 mm × 12 mm × 4 mm
dish L × W
12 mm × 4 mm
重量
~25 mgeach
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
電子天秤での計量および燃焼分析に最適です。ボ-トは平底の長方形で、ピンセットで挟むためのタブが付いており、取り扱いが容易です。