Merck
W1001
Sigma-Aldrich
アルミニウム製計量ボート
W × L × D 7 mm × 22 mm × 7 mm
別名:
Aluminum Weighing Dishes, Weighing Boats
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
aluminum
rectangular
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × D
7 mm × 22 mm × 7 mm
ディッシュL × W
22 mm × 7 mm
重量
~130 mgeach
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
電子天秤での計量および燃焼分析に最適です。ボ-トは平底の長方形で、ピンセットで挟むためのタブが付いており、取り扱いが容易です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)