Merck
Z154857
Sigma-Aldrich
ディスポーザブルアルミ皿
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
物質
aluminum
circles
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
50 mL
ディッシュ直径
57 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
底部は滑らかです。秤量、分注、蒸発の作業のため、または埃除けとして使用。温度範囲:1,250°F (676℃).
アプリケーション
使い捨てアルミ皿は、ローターのパッキングに使用されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z154857-1PAK4061832330068