物質
oblong
polystyrene
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × H
40 mm × 31 mm × 8 mm
ディッシュL × W
31 mm × 40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
液体の分注や注ぎを容易にするよう設計された秤量皿です。滑らかで均一な壁、平底で、200°F(93°C)まで使用可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z239119-1PAK | 4061832332055 |