Merck
W2751
Plastic square weighing boats
size 43 mm × 43 mm × 9 mm
別名:
Plastic weights, Weighing trays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
polystyrene
包装
case of 4000 ea (Internal packs of 500)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
ディッシュL × W
43 mm × 43 mm
サイズ
43 mm × 43 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)