Merck
Z154873
Disposable polystyrene weighing dishes
L × W × H 40 mm × 40 mm × 8 mm, white
別名:
Polystyrene Dishes, Weighing Dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
polystyrene
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 500 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L × W × H
40 mm × 40 mm × 8 mm
ディッシュL × W
40 mm × 40 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
BRAND® weighing dish polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square
BR155542
BRAND® weighing dish
Shallow weigh boat Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea
HS1422
Shallow weigh boat
Weigh Boat Medium, square white polystyrene, pack of 500 ea
HS1420B
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
HS120224
Weigh Boat
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z154873-100EA4061832330105
Z154873-500EA4061832330112