Merck
HS1419B
Pour Boat Weighing Dishes
medium, white polystyrene, pack of 500 ea
別名:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.71
物質
white polystyrene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1419B
L × W × H
83 mm × 132 mm × 26 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
特徴および利点
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • pour-spout design easily dispenses samples without flexing the dish
  • flat-bottom dishes are made from 12 mil think polystyrene for better strength, stability, and handling
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9