物質
polystyrene
square
サイズ
L
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1421C
L × W × H
140 mm × 140 mm × 22 mm
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene weighing boats with a smooth surface to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Shallow shape with a wide, flat bottom to resist tipping. Rounded corners simplify transfer. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases. May be used with microwave moisture analyzers. Resist temperatures to 200 °F (93 °C).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)