分子量
antigen ~130 kDa
交差性
mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells expressing mouse ULK2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ULK2(9706)
mouse ... Ulk2(29869)
rat ... Ulk2(303206)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
U8008-VAR:
IXO41746:
U8008-200UL:
U8008-BULK:
U8008-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)