アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: >5 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(ccc1)c2nc3c(c(c2CN6CCC(CC6)N7CCCCC7)C(=O)NC5(CC5)c4ccccc4)ccc(c3)Br
InChI
1S/C37H38BrF3N4O/c38-28-12-13-30-32(23-28)42-34(25-8-7-11-27(22-25)37(39,40)41)31(24-44-20-14-29(15-21-44)45-18-5-2-6-19-45)33(30)35(46)43-36(16-17-36)26-9-3-1-4-10-26/h1,3-4,7-13,22-23,29H,2,5-6,14-21,24H2,(H,43,46)
InChI Key
UIVOZBSCHXCGPS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- マウスのGSK101誘発性結腸収縮に対する影響を検討するため
- マウス緻密骨由来骨芽細胞(CB-OB)に対する影響を検討するため
- マウスのリポ多糖(LPS)後肺傷害に対する影響を検討するため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0942-IP:
SML0942-BULK:
SML0942-5MG:
SML0942-VAR:
SML0942-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック