Merck
R2751
Sigma-Aldrich
ルテニウムレッド
Powder
別名:
アンモニア性オキシ塩化ルテニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
CAS番号:
分子量:
786.35
カラーインデックス番号:
77800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
ルテニウムレッド, Technical grade
品質水準
アッセイ
34-39% (RUTHENIUM, ICP)
フォーム
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
water: 10 mg/mL
εmax
≥150 at 533-534 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
InChI Key
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルテニウムレッドは、六価多糖染料です。ミトコンドリアCa2+単輸送体を抑制します。カプサイシンアンタゴニストであり、バニロイド受容体-1 (VR-1)と結合したイオンチャネルをブロックします。
アプリケーション
ルテニウムレッドは、綿チップ構造の顕微鏡観察用に使用されてきました。TRPV2チャネルブロッカーとしても使用されます。
ミトコンドリアのCa2+単輸送体を阻害します; カプサイシンアンタゴニスト;VR1バニロイドのイオンチャンネル共役受容体をブロックします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R2751-VAR:
R2751-250MG:
R2751-1G:
R2751-5G:
R2751-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
TRPC1/TRPC3 channels mediate lysophosphatidylcholine-induced apoptosis in cultured human coronary artery smooth muscles cells
Yuan Wang
Oncotarget, 7(32) (2016)
Identification of an Aspartic Residue in the P-loop of the Vanilloid Receptor That Modulates Pore Properties*
Carolina Garcia-MArtinez
The Journal of Biological Chemistry (2000)
Ruthenium red, inhibitor of mitochondrial Ca2+ uniporter, inhibits curcumin-induced apoptosis via the prevention of intracellular Ca2+ depletion and cytochrome c release
Jae Hoon Bae
Biochemical and Biophysical Research Communications, 303 (2003)
George Goodwin et al.
Neuroscience, 429, 10-22 (2019-12-25)
Radiating pain is a significant feature of chronic musculoskeletal pain conditions such as radiculopathies, repetitive motion disorders and whiplash associated disorders. It is reported to be caused by the development of mechanically-sensitive ectopic receptive fields along intact nociceptor axons at
Ruthenium red as a capsaicin antagonist.
Amann R and Maggi CA
Life Sciences, 49(12) (1991)