Merck
T9262
Sigma-Aldrich
タモキシフェン クエン酸塩
≥99% (TLC), powder, PKC inhibitor
別名:
(Z)-1-(p-ジメチルアミノエトキシフェニル)-1,2-ジフェニル-1-ブテン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29NO · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
563.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
タモキシフェン クエン酸塩, ≥99%
アッセイ
≥99%
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO.C6H8O7/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b26-25-;
InChI Key
FQZYTYWMLGAPFJ-OQKDUQJOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タモキシフェンは、ヒト乳癌細胞における放射線感受性およびステロイド受容体数への影響の分析に使用されています。また、雌ラットの肝組織におけるトリアシルグリセロールの蓄積の研究にも使用されています。さらに、環境磁場がヒト乳癌細胞におけるタモキシフェンの抗増殖機能をブロックし得ることが研究により報告されています
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナ-ゼCインヒビタ-。ヒト悪性グリオ-マ細胞株のアポト-シスを誘導します。タモキシフェンおよびその代謝産物である4-ヒドロキシタモキシフェンは、選択的エストロゲン応答修飾因子(SERM)であり、乳腺のエストロゲンアンタゴニストとして作用します。乳癌細胞におけるエストラジオ-ル刺激性のVEGF産生を阻害します。
乳腺のエストロゲンアンタゴニストです。乳癌細胞におけるエストラジオ-ル刺激性のVEGF産生を阻害します。プロテインキナ-ゼCインヒビタ-。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNuclear Receptors (Steroids)[核内受容体(ステロイド)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、 AstraZenecaにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、 こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox研究用製品です。さらにADME Tox研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
調製ノート
タモキシフェンクエン酸塩は、50 mg/mLの濃度でメタノールに溶け、澄明で無色の溶液を生成します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T9262-1G:
T9262-5G:
T9262-100MG:
T9262-VAR:
T9262-BULK:
T9262-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J D Harland et al.
Bioelectromagnetics, 18(8), 555-562 (1997-01-01)
We have previously reported that environmental-level magnetic fields (1.2 microT [12 milligauss], 60 Hz) block the growth inhibition of the hormone melatonin (10(-9) M) on MCF-7 human breast cancer cells in vitro. We now report that the same 1.2 microT
Oddrun Anita Gudbrandsen et al.
Journal of lipid research, 47(10), 2223-2232 (2006-07-26)
Tamoxifen can induce hepatic steatosis in women. In this study, we wanted to elucidate the mechanism behind the tamoxifen-induced accumulation of triacylglycerol in liver in female rats, and we hoped to prevent this development by combination treatment with the modified
G H Paulsen et al.
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 35(8), 1011-1019 (1996-01-01)
Possible influences of tamoxifen and estradiol on in vitro radiation sensitivity and cellular receptor content after irradiation and/or tamoxifen treatment were studied in breast cancer cell lines; estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PgR) positive cell lines MCF-7 and MCF-7/TAM(R)-1
K I Pritchard
Journal of internal medicine, 274(2), 144-152 (2013-07-13)
Hormonal therapy for breast cancer is the first targeted therapy used in any type of cancer. It was used successfully without a known target for more than 50 years before Jensen described the oestrogen receptor (ER) in the 1960s. Subsequently, it
Kevin S Hughes et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(19), 2382-2387 (2013-05-22)
To determine whether there is a benefit to adjuvant radiation therapy after breast-conserving surgery and tamoxifen in women age ≥ 70 years with early-stage breast cancer. Between July 1994 and February 1999, 636 women (age ≥ 70 years) who had