Merck
D9069
Sigma-Aldrich
N-デスメチルタモキシフェンHCl
≥98% (HPLC), solid
別名:
(Z)-2-(p-(1,2-ジフェニル-1-ブテニル)フェノキシ)-N-メチルエチルアミン, ICI 55,548
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H27NO·HCl
CAS番号:
分子量:
393.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
無菌性
non-sterile
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
テクニック
inhibition assay: suitable
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
InChI Key
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
アプリケーション
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
生物化学的/生理学的作用
N-デスメチルタモキシフェン塩酸塩は、タモキシフェンの主要代謝物です。エストロゲン応答の修飾物質であり、プロテインキナーゼCのインヒビターです。
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D9069-5MG:
D9069-VAR:
D9069-25MG:
D9069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Injury type-dependent differentiation of NG2 glia into heterogeneous astrocytes
Hackett AR, et al.
Experimental Neurobiology, 308, 72-79 (2018)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC