濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:1,000 using a whole cell extract from human fibroblasts (M 3303)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TIMP3(7078)
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T7687-.1MG-PW:
T7687-VAR:
T7687-BULK:
T7687-.1MG:
試験成績書(COA)