分子量
antigen 140 kDa
交差性
rat, mouse, canine
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 10-20 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
N5037-VAR:
IXO13029:
N5037-BULK:
N5037-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)