06-852
Anti-Spinophilin/Neurabin-II Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Protein phosphatase 1 regulatory subunit 9B 3 neurabin II, protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B, spinophilin
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R9B(84687)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
シナプス及びシナプス生物学
神経細胞及びグリアマーカー
4 μg of a previous lot immunoprecipitated Spinophilin/Neurabin-II from 500 μg of rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
品質
Western Blot Analysis:
0.25-1 μg/mL of this lot detected Spinophilin/Neurabin-II in 20 μg of a rat brain microsomal preparation (Catalog # 12-144).
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerolcontaining solutions to become frozen during storage.
アナリシスノート
Brain tissue
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-852:
試験成績書(COA)