抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP1R9B(84687)
特異性
スピノフィリン
免疫原
ラットスピノフィリン由来の合成ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.05~0.1 μg/mLで、ラット脳ライセートでのECLに使用できます。約140 kDaのバンドと反応します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗スピノフィリン抗体はスピノフィリン量の検出において、WBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
シナプスおよびシナプス生物学
神経細胞およびグリアマーカー
シナプスおよびシナプス生物学
神経細胞およびグリアマーカー
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン 0.02 Mリン酸バッファー(pH 7.6)+0.25 M NaCl溶液、0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈で、2~8°Cで受領日から最長6か月保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5669:
試験成績書(COA)
Spinophilin loss contributes to tumorigenesis in vivo.
Cell Cycle null
Biological psychiatry, 78(6), 374-385 (2015-03-31)
Microtubule-associated protein 2 (MAP2) is a neuronal protein that plays a role in maintaining dendritic structure through its interaction with microtubules. In schizophrenia (Sz), numerous studies have revealed that the typically robust immunoreactivity (IR) of MAP2 is significantly reduced across
Oncotarget, 8(62), 105196-105210 (2017-12-30)
The scaffold protein Spinophilin (Spinophilin, PPP1R9B) is one of the regulatory subunits of phosphatase-1 (PP1), directing it to distinct subcellular locations and targets. The loss of Spinophilin reduces PP1 targeting to pRb, thereby maintaining higher levels of phosphorylated pRb. Spinophilin
Science advances, 9(23), eade5973-eade5973 (2023-06-09)
Human genetics strongly support the involvement of synaptopathy in psychiatric disorders. However, trans-scale causality linking synapse pathology to behavioral changes is lacking. To address this question, we examined the effects of synaptic inputs on dendrites, cells, and behaviors of mice
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(49) (2021-12-02)
Normally, dendritic size is established prior to adolescence and then remains relatively constant into adulthood due to a homeostatic balance between growth and retraction pathways. However, schizophrenia is characterized by accelerated reductions of cerebral cortex gray matter volume and onset