クローン
Pab1620, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
野生型p53は、すべての正常哺乳類細胞の核に存在し、細胞増殖の調節に関与していると考えられています。正常なタンパク質は半減期が非常に短く、正常組織や細胞内には微量しか存在しません。対照的に、悪性細胞によって産生される変異p53タンパク質は通常、単一のアミノ酸の置換を生じさせるp53遺伝子の点変異の産物であり、この変異はタンパク質の半減期を大幅に延長させます。高レベルのp53の蓄積は、悪性腫瘍の新規マーカーとなる可能性があります。
免疫原
マウスVLM腫瘍細胞。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、正常ヒト脳組織のp53を検出できます。
免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、IPでp53を検出しました(Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.)。
免疫組織染色:独立したラボの代表的なロットは、動物の体幹由来の皮膚の背部サンプル(Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.)および特定のヒト癌組織(Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.)のp53を検出しました。
免疫沈降:独立したラボの代表的なロットは、IPでp53を検出しました(Lu, X., et al. (1992). Cell. 70(1):153-161.)。
免疫組織染色:独立したラボの代表的なロットは、動物の体幹由来の皮膚の背部サンプル(Kramata, P., et al. (2005). Cancer Res. 65(9):3577-3585.)および特定のヒト癌組織(Cordon-Cardo, C., et al, (1991). 51(23 Pt 1):6372-6380.)のp53を検出しました。
抗p53(野生型)抗体、クローンPAb1620は、p53(野生型)、別名細胞腫瘍抗原p53、腫瘍抑制因子p53を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、WB、IHCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製、修復
細胞周期、DNA複製、修復
品質
マウス脳組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、マウス脳組織ライセート中のp53を検出できます。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、マウス脳組織ライセート中のp53を検出できます。
ターゲットの説明
約53 kDa、実測
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG2aκ。
フォーマット:精製
プロテインG精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳組織ライセート
マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE339:
試験成績書(COA)
Ras-induced hyperplasia occurs with mutation of p53, but activated ras and myc together can induce carcinoma without p53 mutation.
Cell, 70, 153-161 (1992)
Patches of mutant p53-immunoreactive epidermal cells induced by chronic UVB Irradiation harbor the same p53 mutations as squamous cell carcinomas in the skin of hairless SKH-1 mice.
Cancer Research, 65, 3577-3585 (2005)
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 19(4), 793-800 (2007-12-11)
Recombinant tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) combined to melphalan is clinically administered through isolated limb perfusion (ILP) for regionally advanced soft tissue sarcomas of the limbs. In preclinical studies, wild-type p53 gene is involved in the regulation of cytotoxic action of
Oncogene, 16(15), 1993-1999 (1998-05-20)
Monoclonal antibody PAb1620 recognizes a conformational epitope on the transcription factor p53 and, upon binding, allosterically inhibits p53 binding to DNA. A highly diverse (1.5 x 10(10) members) phage-displayed library of peptides containing 40 random amino acids was used to
Expression of HLA-A,B,C antigens on primary and metastatic tumor cell populations of human carcinomas.
Cancer Research, 51, 6372-6380 (1991)