Merck
T2567
Dounce tissue grinder tube
working volume 100 mL
別名:
885303-0100, Dounce Homogenizer, Tissue Grinder, Tissue Homogenizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
glass
包装
pack of 1 ea
有効容積
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)