Merck
P0735
Dounce tissue grinder pestle
Large clearance, working volume 15 mL
別名:
885301-0015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
物質
glass
有効容積
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)