Merck
T6824
Sigma-Aldrich
pPolh-FLAG-1 トランスファーベクター
別名:
ddddk tag, dykddddk tag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106621
NACRES:
NA.32
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
The pPolh-FLAG-1 vector contains the strong viral polyhedrin (polh) promoter for high-level expression of target genes during the very late phase of infection. The vector also contains a high copy bacterial origin of replication and an ampicillin resistance gene (ampr) for easy propagation in Escherichia coli host cells. Following co-transfection with linear baculovirus DNA into insect cells, allelic replacement between homologous viral sequences (AcNPV ORF 603 and ORF 1629) in the vector and the baculovirus DNA transfers the FLAG-target gene fusion sequence into the viral genome.
アプリケーション
昆虫細胞での組み替えバキュロウイルスの作製や、N末端FLAG®融合タンパク質の発現に用いるトランスファーベクターです。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T6824-VAR:
T6824-20UG:
T6824-BULK:
T6824PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baculovirus Expression Vectors
O'Reilly, D. R., et al.
Baculovirus Expression Vectors: A Laboratory Manual (1994)