アプリケーション
トリス緩衝生理食塩水は、次の用途で使用されています:
- 免疫蛍光アッセイ用にパラホルムアルデヒドに固定された細胞のブロッキング
- DNA抽出用細胞溶解バッファーの成分として
- 免疫染色のための細胞ブロッキング用ヤギ血清および透過処理用Triton-X 100での使用
包装
アルミパウチ入り
再構成
1袋分を1 Lの蒸留水または脱イオン水に溶解すると、 0.138 M塩化ナトリウム、0.0027 M塩化カリウムを含有する0.05 M Tris Buffered Saline(pH 8.0、 25°C)が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T6664-VAR:
T6664-5X10PAK:
T6664-BULK:
T6664-10PAK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Arun Prasad Rao et al.
Contemporary clinical dentistry, 5(3), 296-301 (2014-09-06)
The development of dental caries has been associated with the oral prevalence of Streptococcus mutans. Four serotypes of S. mutans have been reported, namely serotype c, e, f, and k that are classified based on the composition and linkages of
Susanna Trapp et al.
Journal of virology, 83(2), 884-895 (2008-11-14)
Human immunodeficiency virus (HIV) is taken up by and replicates in immature dendritic cells (imDCs), which can then transfer virus to T cells, amplifying the infection. Strategies known to boost DC function were tested for their ability to overcome this