安全性情報
T5030
Sigma-Aldrich
トリスバッファー塩
tablet
別名:
TBS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
製品名
トリスバッファー塩, tablet
フォーム
tablet
品質水準
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリスバッファー塩タブレットは、イムノアッセイでの使用に適しています。
以下のような研究で使用されます:
  • lmmunogold-silver染色(IGSS)法を用いたヒトの反応性扁桃腺の免疫グロブリンの検討。
  • 精製されたα-シヌクレインサンプルにおける凝集研究。
  • ウェスタンブロット解析におけるバッファー。
  • 時間分解蛍光イムノアッセイ。
  • 光学顕微鏡を用いた免疫組織化学分析におけるバッファー。
再構成
1錠を15 mLの脱イオン水に溶解すると、0.15 M塩化ナトリウムを含有する 0.05 M Tris(pH 7.6、25°C)が得られます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T5030-BULK:
T5030-VAR:
T5030-50TAB:
T5030-100TAB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S J Wood et al.
The Journal of biological chemistry, 274(28), 19509-19512 (1999-07-03)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder that is pathologically characterized by the presence of intracytoplasmic Lewy bodies, the major components of which are filaments consisting of alpha-synuclein. Two recently identified point mutations in alpha-synuclein are the only known genetic
M Knight et al.
British journal of obstetrics and gynaecology, 105(6), 632-640 (1998-07-01)
To investigate whether syncytiotrophoblast microvilli (STBM) are shed into the maternal circulation in increased amounts in pre-eclamptic pregnancies as a possible cause of maternal vascular endothelial dysfunction. A time-resolved fluoroimmunoassay was developed to measure STBM levels in peripheral and uterine
A J Maniotis et al.
The American journal of pathology, 155(3), 739-752 (1999-09-17)
Tissue sections from aggressive human intraocular (uveal) and metastatic cutaneous melanomas generally lack evidence of significant necrosis and contain patterned networks of interconnected loops of extracellular matrix. The matrix that forms these loops or networks may be solid or hollow.
Disease modifying effect of chronic oral treatment with a neurotrophic peptidergic compound in a triple transgenic mouse model of Alzheimer's disease.
Kazim SF, Blanchard J, Dai CL, et al.
Neurobiology of Disease, 71, 110-130 (2014)
C S Holgate et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 31(7), 938-944 (1983-07-01)
A new method for demonstrating antigens in paraffin sections of formol sublimate-fixed tissue is described that utilizes an "indirect" immunohistological technique employing immunoglobulin adsorbed to colloidal gold as the secondary antiserum. The gold particles introduced to antigenic sites are revealed