トリス緩衝生理食塩水(TBS)
トリス緩衝生理食塩水(TBS)は、さまざまな生物学的用途でよく使用される非毒性の等張緩衝液です。TBSは、トリスとNaClという2つの重要な成分で構成されています。トリスは緩衝剤として機能します。NaClは溶液の張性を調節し、目的の濃度に基づいて溶液を等張または高張にすることができます。TBSは使いやすく、水と簡単に混合できるため、多くの生物学的実験に適しています。
Products
TWEEN 20入りTBS
Tween 20入りトリス緩衝生理食塩水は、バッファーの溶出能力を強化し、抗体の非特異的結合を減少させる非イオン性界面活性剤です。非特異的なバックグラウンド染色を最小限に抑えるために有用なため、免疫組織染色やin situハイブリダイゼーション法の洗浄バッファーに広く使用されています。また、Tween 20は、抗原/抗体結合反応を妨げることなく、メンブレンやマイクロタイタープレートのウェルから過剰な物質を効率的に除去する、pH安定剤、塩、界面活性剤の理想的な複合剤です。
イムノアッセイおよびELISAにおけるTBS
TBSは、酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)などのイムノアッセイの洗浄バッファーとして使用されており、特異的に結合したタンパク質から不要な非特異的タンパク質を分離する際に有用です。
ブロッキングバッファーとしてのTBS
トリス緩衝生理食塩水(TBS)は、ハイスループットのサンドイッチイムノアッセイ検査用に設計された統合マイクロ流体イムノアッセイチップのブロッキングバッファーとして重要な役割を果たします。バックグラウンドノイズを低減し、非特異的結合を防止することにより、アッセイ性能を向上させる上で重要な役割を果たします。
ウェスタンブロッティングにおけるTBS
TBSは、ネマトステラ(Nematostella vectensis)を用いた抗血清の調製とウェスタンブロッティングによるタンパク質検出に使用されます。TBSは、ニトロセルロース膜上の非結合部位を飽和させ、一次抗体の非特異的結合を防ぐことにより、ラッカセイ斑紋ウイルス(PMV)およびラッカセイ斑葉ウイルス(PSV)を検出するウェスタンブロッティングを行うための重要な要素としても使用されます。これにより、バックグラウンドノイズが減少して、感度が向上し、正確なウイルス検出のためのウェスタンブロット分析の特異性が高まります。
生体材料研究におけるTBS
このバッファーは、Bioglass 45S5の分解とアパタイト沈殿を検討するための理想的な改良溶液として使用されます。組成が塩化物フリーであるため、初期段階のアパタイト形成の干渉を予防できるためです。これにより、生体活性ガラスにおける放出動態とアパタイト沈殿の研究を良好に促進できます。