分子量
antigen 46 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
~2 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1 and mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using cell lysates of human A431 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T5701-200UL:
T5701-VAR:
T5701-BULK:
IXO13209:
この製品を見ている人はこちらもチェック