テクニック
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
RDKVMSEFNNNFRQQMENYPKNNHTASILDRMQADFKCCGAANYTDWEKIPSMSKNRVPDSCCINVTVGCGINFNEKAIHKEGCVEKIG
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD63(967)
詳細
また、MHC(主要組織適合性区画)IIエンドサイトーシス区画にも存在します。
免疫原
アプリケーション
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®のプロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
- 44の正常ヒト組織のIHC組織アレイおよび最もよくみられる20のがんタイプ組織のIHC組織アレイ。
- 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010088-100UL:
HPA010088-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック