分子量
antigen 46 kDa (additional band of ~105 kDa may be observed in some preparations)
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
western blot: 0.4-0.8 μg/mL using rat brain extract (S1 cytosolic fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of mouse fibroblast NIH3T3 cells and human A431 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
推奨
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3