分子量
antigen 46 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of rat fibroblast Rat-1, mouse fibroblast NIH3T3, and human A431 cells, and rat brain extract (S1 cytosolic fraction)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSG101(7251)
mouse ... Tsg101(22088)
rat ... Tsg101(292925)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T5826-VAR:
IXO13210:
T5826-200UL:
T5826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)