由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow or pink
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.Na/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22;/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
InChI Key
SBXXSUDPJJJJLC-YDALLXLXSA-M
遺伝子情報
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
rat ... Thra(81812) , Thrb(24831)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2752-500MG:4548173996837
T2752-100MG:4548173996806
T2752-10G:
T2752-250MG:4548173996820
T2752-BULK:
T2752-VAR:
T2752-1G:4548173996813