アッセイ
≥98%
形状
powder
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
色
white
溶解性
H2O: soluble 20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI Key
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0667-50MG:
T0667-250MG-PW:
T0667-VAR:
T0667-250MG:
T0667-BULK:
試験成績書(COA)