製品名
ポリエチレングリコール, BioXtra, average mol wt 3,350, powder
製品種目
BioXtra
品質水準
フォーム
powder
分子量
average mol wt 3,350
不純物
≤0.01% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
water: soluble (PEG is soluble in water approximately 670 mg/ml, 20 °C)
密度
1.0962 g/mL at 60 °C
1.0764 g/mL at 80 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Ω末端
hydroxyl
α末端
hydroxyl
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
PEGは、医薬品の最終剤形の外面コーティングとして使用できます。これで、水分が製剤有効成分に接触しないようにできます。例えば、ナプロキセン固溶体は、液滴印刷法によりPEGでコーティングされます。PEG層は、水分により加速される結晶化から固溶体を守り、その安定性を高めます。
ナノ構造を持つヒドロキシアパタイト(HAP)は、PEGを有機修飾剤として用いるゾルゲル法により調製できます。PEGの添加は、HAP粒子の形態に影響を及ぼします。高温では、より柔軟性の高いPEG分子から、大きなサイズのHAP板状粒子が形成されます。低い合成温度では、柔軟性の低いPEGコロイドはナノ構造を持つHAPを形成します。
PEG粉末は、下剤としても使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P4338-BULK:
P4338-VAR:
P4338-EW:
P4338-2KG:
P4338-1KG:
P4338-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック