Merck
1692505
USP
トリメトプリム
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2,4-ジアミノ-5-(3,4,5-トリメトキシベンジル)ピリミジン, NSC 106568
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18N4O3
CAS番号:
分子量:
290.32
Beilstein:
625127
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trimethoprim
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI Key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
主に抗菌剤として使用されています。ジヒドロ葉酸レダクタ-ゼに対するインヒビタ-で、原核生物細胞の酵素に対して選択的です。
Trimethoprim USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Trimethoprim Tablets
  • Trimethoprim Sulfate
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
  • Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
  • Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1692505-300MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
O Sköld
Veterinary research, 32(3-4), 261-273 (2001-07-04)
Sulfonamides and trimethoprim have been used for many decades as efficient and inexpensive antibacterial agents for animals and man. Resistance to both has, however, spread extensively and rapidly. This is mainly due to the horizontal spread of resistance genes, expressing
Christine Manyando et al.
PloS one, 9(5), e96017-e96017 (2014-05-17)
Antibiotic therapy during pregnancy may be beneficial and impacts positively on the reduction of adverse pregnancy outcomes. No studies have been done so far on the effects of daily Co-trimoxazole (CTX) prophylaxis on birth outcomes. A phase 3b randomized trial
Dolores Camacho-Muñoz et al.
Chemosphere, 111, 70-79 (2014-07-07)
The distribution of pharmaceutically active compounds in the environment has been reported in several works in which wastewater treatment plants have been identified as the main source of these compounds to the environment. The concentrations of these compounds in influent
Luis H Braga et al.
The Journal of urology, 191(5 Suppl), 1501-1507 (2014-04-01)
We determined the feasibility of a clinical trial of continuous antibiotic prophylaxis to prevent urinary tract infections in children with prenatal hydronephrosis. We piloted a blinded, randomized, placebo controlled study of the urinary tract infection rate in infants with grades
Adverse reactions to sulphonamide and sulphonamide-trimethoprim antimicrobials: clinical syndromes and pathogenesis.
A E Cribb et al.
Adverse drug reactions and toxicological reviews, 15(1), 9-50 (1996-03-01)