Merck
T0575
Sigma-Aldrich
トピラマート
≥98% (HPLC), solid
別名:
2,3:4,5-ビス-O-(1-メチルエチリデン)-36-D-フルクトピラノース スルファマート, McN 4853, RWJ 17021, トパマックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H21NO8S
CAS番号:
分子量:
339.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: 40 mg/mL
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NS(OC[C@]12[C@](OC(C)(C)O2)([H])[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])CO1)(=O)=O
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI Key
KJADKKWYZYXHBB-XBWDGYHZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トピラマートのモル質量は339で、この質量の40%が酸素原子の質量です。これらの酸素原子はプロトン受容体としての役割を果たし、アミド基は水素結合形成のためのドナーとして機能します。 トピラマートは抗てんかん薬(AED)です。天然に存在する糖部分であるD-フルクトースに由来し、スルファミン酸機能を有しているため、他のAEDとは構造的に全く異なります。トピラマートは細胞膜および血液脳関門を容易に通過します。
アプリケーション
トピラマートは以下の用途に使用されています:
  • マウスを用いてトピラマートの抗侵襲性効果を研究するために。
  • ラット胎仔の皮質および海馬組織における神経損傷後の神経突起伸長の促進におけるトピラマートの効果の研究に。
  • 高グルコースまたは糖毒性の影響を遮断するミトコンドリアカルボニックアンヒドラーゼ阻害剤として。
  • カイニン酸の投与により誘発される細胞死およびミトコンドリア機能障害を減らすために。
生物化学的/生理学的作用
トピラマートは、中皮質辺縁系ドーパミンの放出を阻害するスルファミン酸フルクトピラノースの誘導体です。GABA活性を促進し、グルタミン酸機能を阻害することにより、飲酒の効果を軽減します。片頭痛の予防に効果的な三叉神経血管のシグナル伝達を調節します。トピラマートは構造的にフルクトース-1,6-二リン酸に類似しており、酵素フルクトース1,6-ビスホスファターゼを阻害する能力があるため、糖新生を防止します。培養されたニューロンにおけるAMPA/カイニン酸受容体受容体媒介性のシグナル伝達経路を阻害することが認められています。
カイニン酸型GluR5レセプターのアンタゴニストであり、抗けいれん薬です。
特徴および利点
この化合物は、Johnson & Johnsonが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T0575-VAR:
T0575-50MG:
T0575-BULK:
T0575-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bankole A Johnson et al.
Lancet (London, England), 361(9370), 1677-1685 (2003-05-28)
Topiramate, a sulphamate fructopyranose derivative, might antagonise alcohol's rewarding effects associated with abuse liability by inhibiting mesocorticolimbic dopamine release via the contemporaneous facilitation of gamma-amino-butyric acid activity and inhibition of glutamate function. We aimed to see whether topiramate was more
Jose Francisco Navarro et al.
Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 29(3), 195-198 (2007-05-24)
Topiramate, an antiepileptic drug, has been found to be useful for the treatment of aggression in clinical populations. However, no studies have explored the action of this compound on aggressive behavior in laboratory animals. This work examined the effects of
Ping Patrick et al.
Journal of endocrinology and diabetes, 2(2) (2015-07-15)
Hyperglycemia in diabetes mellitus causes oxidative stress and pericyte depletion from the microvasculature of the brain thus leading to the Blood-Brain Barrier (BBB) disruption. The compromised BBB exposes the brain to circulating substances, resulting in neurotoxicity and neuronal cell death.
Jan Lewis Brandes et al.
JAMA, 291(8), 965-973 (2004-02-26)
Small open-label and controlled trials suggest that the antiepileptic drug topiramate is effective for migraine prevention. To assess the efficacy and safety of topiramate for migraine prevention in a large controlled trial. A 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study was conducted
V L Smith-Swintosky et al.
Neuroreport, 12(5), 1031-1034 (2001-04-17)
Topiramate is a structurally novel neurotherapeutic agent with a unique combination of pharmacological properties and currently is available in most world markets for treating several seizure disorders. Because its pharmacological profile was suggestive of possible activity as a neuroprotectant, topiramate