Merck
V8261
Sigma-Aldrich
(±)-ビガバトリン
別名:
(R,S)-4-アミノ-5-ヘキセン酸, (±)-γ-ビニル-GABA, (±)-4-アミノヘキセン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2
CAS番号:
分子量:
129.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
オーガナイザー
Lundbeck
SMILES記法
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
InChI Key
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
GABAトランスアミナ-ゼの不可逆性インヒビタ-です。神経終末のGABAの細胞内濃度を増加させます。抗てんかん作用を有しています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABA Transporters(GABAトランスポーター)GABAA Receptors(GABAA受容体)およびGlutamate/GABA Synthesis and Metabolism(グルタミン酸/GABAの合成および代謝)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、Lundbeck社によって開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は神経科学研究用の注目製品です。他の神経科学製品についてはこちらをクリックしてください。他の研究分野における生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V8261-BULK:
V8261-50MG-PW:
V8261-10MG:
V8261-50MG:
V8261-VAR:
V8261-10MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
Y0001982
Lacosamide
R S Fisher
Brain research. Brain research reviews, 14(3), 245-278 (1989-07-01)
The study of mechanisms of the epilepsies requires employment of animal models. Choice of a model system depends upon several factors, including the question to be studied, the type of epilepsy to be modelled, familiarity and convenience. Over 50 models
The potential value of a negative finding: an illustrative example.
Kenneth Silverman et al.
JAMA psychiatry, 70(6), 571-572 (2013-04-12)
Dorota Nieoczym et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 39(1), 129-135 (2012-06-12)
Sildenafil, a selective phosphodiesterase 5 (PDE5) inhibitor, has recently been reported to affect convulsant activity in some animal models of seizures and epilepsy. Moreover, its influence on the protective activity of some antiepileptic drugs (AEDs) was also noted. The aim
M Iu Dorofeeva et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(6 Pt 2), 27-31 (2012-09-18)
Tuberous sclerosis complex is a multisystem genetic disorder. Epilepsy is very common in tuberous sclerosis and occurs in 75-92% of affected individuals during their life-time. Onset usually occurs during childhood and up to one third of children with tuberous sclerosis
Mi-Sun Yum et al.
Journal of child neurology, 28(3), 308-313 (2012-07-04)
Tuberous sclerosis complex is a genetic disorder resulting in epilepsy and mental retardation. Vigabatrin has shown efficacy in the treatment of infantile spasms caused by tuberous sclerosis complex, but its effects on focal seizures caused by tuberous sclerosis complex have