Merck
SML0035
Sigma-Aldrich
チアガビン 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(-)-(R)-1-[4,4-ビス(3-メチル-2-チエニル)-3-ブテニル]ニペコチン酸 塩酸塩, (3R)-1-[4,4-ビス(3-メチル-2-チエニル)-3-ブテン-1-イル]-3-ピペリジンカルボン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25NO2S2 · HCl
CAS番号:
分子量:
412.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -9 to -12°, c = 1 in H2O
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
オーガナイザー
Cephalon
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(O)=O)c3sccc3C
InChI
1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
InChI Key
YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A1(6529)
アプリケーション
塩酸チアガビンを用いて、G1細胞のセロトニン作動性伝達が研究されました。また、C. elegans(線虫の一種)感覚ニューロンに与える老化防止効果の研究にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チアガビンは、シナプスGABAを増加させ、神経抑制を増強させます。てんかんと不安障害の補助療法として効果的です。
塩酸チアガビンは抗痙攣薬であり、かつ、シナプスのGABA輸送体GAT1の阻害を介する選択的GABA阻害薬でもあります。
特徴および利点
この化合物はCephalonが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal TransductionのGABA Transportersのページに取り上げられています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、神経科学研究に主眼を置いた製品です。他の神経科学研究用製品を閲覧するにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0035-50MG:
SML0035-10MG:
SML0035-BULK:
SML0035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An automated compound screening for anti-aging effects on the function of C. elegans sensory neurons
Bazopoulou D, et al.
Scientific Reports (2017)
Gang Zhao et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 19(10), 749-758 (2009-07-07)
Safflower, the dry flower of Carthamus tinctorius L., has long been applied for empirically treating cerebral ischemia and depression in traditional Chinese medicine. Pathogenesis of major depression involves monoaminergic transmission. The present study assessed whether safflower or its isolate would
Andrea Eugenio Cavanna et al.
Discovery medicine, 9(45), 138-144 (2010-03-03)
Anti-epileptic drugs (AEDs) have a variety of mechanisms of action which are reflected through different anticonvulsant activities and behavioral effects. Two categories of AEDs are considered based on psychotropic profile. The first group is characterized by potentiation of gamma-aminobutyric acid