安全性情報
SRP6590
Sigma-Aldrich
Core Histones human
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
HeLa Core Histones
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
包装
pkg of 50 and 100 μg
濃度
1 mg/mL
テクニック
cell based assay: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
A nucleosome is the basic repeating unit of chromatin in which 146 base pairs of DNA wrap twice around a histone octamer consisting of two copies of each of the core histones, H2A, H2B, H3, and H4. The combination of two H2A/H2B dimers and one H3/H4 tetramer create the nucleosome core. Further, histone H1 combines with these histones to form 30nm fibers. These fibers have six nucleosomes per turn in a solenoid arrangement. Histone H3 undergoes many modifications which include acetylation, methylation, and phosphorylation that are important for regulation of gene transcription.
物理的形状
50 mM sodium phosphate, pH 6.9, containing 10 mM sodium chloride and 1 mM β-mercaptoethanol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6590-50UG:
SRP6590-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transcription regulation by histone methylation: interplay between different covalent modifications of the core histone tails.
Zhang Y and Reinberg D
Genes & Development, 15(18), 2343-2360 (2001)
Roberto Fabian et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(16) (2021-08-28)
We report data from single molecule studies on the interaction between single DNA molecules and core histones using custom-designed horizontal magnetic tweezers. The DNA-core histone complexes were formed using λ-DNA tethers, core histones, and NAP1 and were exposed to forces