Merck
14-494
Sigma-Aldrich
ヒストンH3 ヒト・リコンビナント
Recombinant human histone H3.
別名:
H3, Histone H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
分子量
Mw ~17 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... H3F3B(3021)
詳細
製品の起源:大腸菌で生成されるヒトヒストンH3
アプリケーション
リコンビナント・ヒトヒストンH3。
包装
より大きなサイズもご用意しています。価格や在庫についてはお問い合わせください。
品質
PCAFによるアセチル化などのin vitro酵素反応の基質としての使用によって日常的に評価済み
物理的形状
FPLCアガロースカラム
凍結乾燥粉末
保管および安定性
凍結乾燥品:-20℃で出荷日から2年間安定です。再水和品:-20℃で6ヵ月間安定です。凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。
その他情報
特異的活性データについては、この酵素の個々のロットの分析証明書を参照してください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
14-494:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aurora kinase-C-T191D is constitutively active mutant.
Jabbar Khan,Sanaullah Khan,Sobia Attaullah,Ijaz Ali,Shahid Niaz Khan
BMC Cell Biology null
Histone-modifying complexes regulate gene expression pertinent to the differentiation of the protozoan parasite Toxoplasma gondii.
Saksouk, N; Bhatti, MM; Kieffer, S; Smith, AT; Musset, K; Garin, J; Sullivan et al.
Molecular and cellular biology null