Merck
10223565001
Roche
ヒストン
from calf thymus
別名:
ヒストン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
品質水準
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
Roche
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
ウシ胸腺から分離された、ヒストンH1、H2A、H2B、H3およびH4の混合物です。
ヒストンは、比較的高いレベルでリジンおよびアルギニンを含むことを特徴とするDNA結合タンパク質のグループです。ヒストンの5つの異なる分画が分離され、解析されています。それらはH1、H2A、H2B、H3およびH4と命名されています。H1分画にはリジンが豊富に含まれます。また、H2AおよびH2Bにはリジンがやや豊富に含まれており、H3およびH4にはアルギニンが豊富に含まれます。ヒストンの分子量は、約11~21 kDaであり、分画によって異なります。
アプリケーション
ウシ胸腺由来ヒストンは、以下に使用されています:
  • ヒストンのリン酸化をチェックするための、タンパク質キナーゼAによるin vitroキナーゼアッセイ。
  • Oryza sativa由来のタンパク質アルギニンメチルトランスフェラーゼ(OsPRMTs)のin vitroメチルトランスフェラーゼ活性のチェック
  • 抗-ヒストンELISA。
生物化学的/生理学的作用
ヒストンは、クロマチンの組織化および修飾において重要な役割を担っています。ヌクレオソームは、クロマチンの塩基性単位です。ヒストンH2A、H2B、H3およびH4のうちの2つの分子で構成され、約146bpのDNAに包まれています。ヒストンH1は、DNAの入口領域および出口領域におけるヌクレオソームに結合し、それらを安定化します。
物理的形状
凍結乾燥物(ヒストンH1、H2A、H2B、H3およびH4の天然混合物です)。
調製ノート
使用濃度:1~5 mg/mL。
使用液:推奨溶媒は再蒸留水です。
保管条件(使用液):水溶液は-15~-25°Cで数ヵ月間安定します。
凍結融解の繰り返しを避けてください!
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断用には使用できません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H1 histone and the condensation of chromatin and DNA.
R D Cole et al.
Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology, 42 Pt 1, 253-263 (1978-01-01)
Core histones H2B and H4 are mobilized during infection with herpes simplex virus 1.
Conn KL, et.al
Journal of Virology, 85(24), 13234-13252 (2011)
Ona Bloom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(25), 10255-10259 (2011-06-08)
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease characterized by the presence of pathogenic autoantibodies, many of which are directed against nuclear antigens, in particular double-stranded (ds) DNA. Both clinical studies and animal models have shown that anti-dsDNA antibodies
Abinaya Rajendran et al.
Biochemistry, 59(2), 183-196 (2019-09-04)
The metabolic serine hydrolase family is, arguably, one of the largest functional enzyme classes in mammals, including humans, comprising 1-2% of the total proteome. This enzyme family uses a conserved nucleophilic serine residue in the active site to perform diverse
The histone variant H3.3 marks active chromatin by replication-independent nucleosome assembly.
Ahmad K and Henikoff S
Molecular Cell, 9(6) (2002)