Merck
EPI024
Sigma-Aldrich
Core Histone Isolation Kit
sufficient for 100 extractions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 extractions
保管温度
−20°C
詳細
Histones are small alkaline proteins that interact with eukaryotic DNA to form the fundamental subunit of chromatin known as the nucleosome. The core histones H2A, H2B, H3 and H4 form the central spooling unit of the nucleosome; with two copies of each comprising a histone octamer that interacts with the negatively charged DNA. They enable an ordered compaction of the DNA, as well as spatiotemporal control of gene expression and genomic replication throughout mitosis. Post-translational modification of this core complex results in structural changes within the chromatin and epigenetic control of gene expression. 
適合性
Suitable for the isolation of intact functional core histones from tissue and cultured cells, protein profiling, post-translational modification and epigenetic analyses and Western blot and ELISA
原理
The Core Histone Isolation Kit offers an optimized suite of reagents to rapidly extract the total core histones, while preserving acetylation from tissues and cultured cells for biochemical and epigenetic analyses. One hundred standard extractions at a scale of 107 cells or 100 mg of tissue can be performed with the reagents in this kit. Yield of the total histone proteins is ~0.4 mg per 107 cells or 100 mg of tissue.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)