安全性情報
CELLYTPN1
Sigma-Aldrich
CelLytic PN単離/抽出キット
For plant leaves
別名:
細胞溶解キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116134
NACRES:
NA.56
品質水準
使用法
 kit sufficient for 30 extractions (20 g of fresh or frozen leaves)
テクニック
ChIP: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
CelLytic PNは、植物の葉から核を単離し、機能性核タンパク質を抽出するためのキットです。核や核タンパク質は、数グラム~数百グラムの新鮮葉および凍結葉から抽出することができます。核のタンパク質抽出物は、ゲルシフト法、DNase I フットプリント法、さらにはウェスタンブロット法および類似技術を用いる、DNA-タンパク質相互作用の検出に適しています。 単離した核からは、染色質、ゲノムDNA、ヒストンを取り出すことができます。
アプリケーション
核のタンパク質抽出物は、ゲルシフト法、DNase I フットプリント法、さらにはウェスタンブロット法および類似技術を用いる、DNA-タンパク質相互作用の検出に適しています。 単離された核からは、染色質、ゲノムDNA、RNAなどを取り出すことができます。本キットには、4種類の植物モデル、すなわちタバコ、トマト、ホウレンソウ、およびシロイヌナズナから、核を単離し、タンパク質を抽出するための詳細なプロトコルが含まれています。
特徴および利点
効率的な核単離およびタンパク質抽出:CelLytic PN単離/抽出キットは、植物の葉から核の単離と機能的核タンパク質の抽出を素早く効率的に行う方法を提供し、研究者の時間と労力を節約します。
汎用性:単離した核はクロマチン、ゲノムDNA、RNAなどのソースとして使用できるため、CelLytic PN単離/抽出キットは植物分子生物学研究の汎用的なソリューションになります。
DNA-タンパク質相互作用の検出に最適:このキットを使用して得られる核タンパク質抽出物は、ゲルシフトアッセイ、DNase-Iフットプリント分析、ウェスタンブロットアッセイなどの技術を用いたDNA-タンパク質相互作用の検出に最適で、転写因子やクロマチンリモデリングを研究する研究者にとって非常に重要なものです。
植物モデル固有のプロトコル:The CelLytic PN単離/抽出キットは、4つの植物モデル(タバコ、トマト、ホウレンソウ、シロイヌナズナ)からの核単離とタンパク質抽出の詳細なプロトコルを提供しており、これらの植物モデルを取り扱う研究者にとって分かりやすいソリューションとなっています。
迅速な抽出:The CelLytic PN単離/抽出キットは迅速な抽出方法を提供しており、研究者は研究のために植物の葉から機能性核タンパク質を迅速に抽出できます。
その他情報
このキットは、植物の葉から短時間で核を単離し、機能的な核タンパク質を抽出するためのものです。核または核のタンパク質は、数~数百グラムの新鮮または冷凍の葉から抽出できます。
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaosa Xu et al.
Developmental cell, 56(4), 557-568 (2021-01-06)
Crop productivity depends on activity of meristems that produce optimized plant architectures, including that of the maize ear. A comprehensive understanding of development requires insight into the full diversity of cell types and developmental domains and the gene networks required
Rwitie Mallik et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1863(12), 194644-194644 (2020-10-18)
AtHMGB15 belongs to a group of ARID-HMG proteins which are plant specific. The presence of two known DNA binding domains: AT rich interacting domain (ARID) and High Mobility Group (HMG)-box, in one polypeptide, makes this protein intriguing. Although proteins containing
Jonguk An et al.
Frontiers in plant science, 12, 672552-672552 (2021-06-08)
Flavonoids are well known for the coloration of plant organs to protect UV and ROS and to attract pollinators as well. Flavonoids also play roles in many aspects of physiological processes including pathogen resistance. However, the molecular mechanism to explain
Bo Lv et al.
Journal of cell science, 130(9), 1662-1674 (2017-03-18)
Cilia are microtubule-based organelles and perform motile, sensing and signaling functions. The assembly and maintenance of cilia depend on intraflagellar transport (IFT). Besides ciliary localization, most IFT proteins accumulate at basal bodies. However, little is known about the molecular mechanism
Andrew Farmer et al.
Molecular plant, 14(3), 372-383 (2021-01-11)
Similar to other complex organisms, plants consist of diverse and specialized cell types. The gain of unique biological functions of these different cell types is the consequence of the establishment of cell-type-specific transcriptional programs. As a necessary step in gaining