Merck
G2N10
Sigma-Aldrich
GenElute植物用ゲノムDNA抽出ミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 10 purifications
別名:
Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 10 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kitは、さまざまな植物種から純粋なDNAを単離するためのシンプルで便利な方法を提供します。GenEluteキットは、シリカベースのシステムの利点とマイクロスピン形式の利点を組み合わせ、高価なレジン、RNアーゼ処理、フェノールやクロロホルムなどの有害な有機化合物を不要にします。
GenElute Plant Genomic DNA Purification Kitは、さまざまな植物種から純粋なゲノムDNAを単離するためのシンプルで便利な方法を提供します。このキットは、シリカベースのシステムの利点とマイクロスピン形式の利点を組み合わせ、高価なレジン、RNアーゼ処理、フェノールやクロロホルムなどの有害な有機化合物を不要にします。
植物組織は液体窒素中で粉砕することにより破壊され、DNAは界面活性剤とカオトロープで放出されます。たんぱく質、多糖類、および細胞片は10分間の沈殿手順で除去され、その後キットに含まれるろ過カラムで遠心分離されます。ゲノムDNAは、マイクロ遠心スピンカラムでのシリカ結合-洗浄-溶出手順によってさらに精製されます。
精製されたゲノムDNAは、PCR、制限消化、クローニング、サザンブロットなどの下流用途ですぐに使用できます。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
アプリケーション
精製されたゲノムDNAは、以下のような繊細な下流用途ですぐに使用できます。
  • PCR
  • 制限エンドヌクレアーゼ消化
  • クローニング
  • サザンブロット
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit has been used:
  • in isolation of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal spores DNA
  • in the purification of cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)-extracted genomic DNA
  • in genomic DNA isolation from leaves
特徴および利点
  • 出発原料:植物組織100 mgまで
  • 予想収量:最大20 μg
  • 溶出量:100~200 μL
  • 所要時間:< 40分
  • RNアーゼ処理の必要性:なし
原理
最大100 mgの新鮮な組織または10 mgの凍結乾燥材料から数マイクログラムのDNAを1時間以内に得ることができます。植物組織は液体窒素中で粉砕することにより破壊され、DNAは界面活性剤とカオトロープで放出されます。たんぱく質、多糖類、および細胞片は10分間の沈殿手順で除去され、その後キットに含まれるろ過カラムで遠心分離されます。ゲノムDNAは、マイクロ遠心スピンカラムでのシリカ結合-洗浄-溶出手順によってさらに精製されます。精製されたDNAは20 kb超の長さがあります。
その他情報
詳細については、www.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stefanie P Glaeser et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 63(Pt 2), 777-782 (2012-05-15)
A Gram-positive-staining, aerobic, endospore-forming bacterium, isolated from a necrotic wound of a 35-year-old man was studied in detail to determine its taxonomic position. Based on 16S rRNA gene sequence similarity comparisons, strain CCUG 53270(T) was grouped into the genus Paenibacillus
Phytohormone interplay controls proliferation of in vitro cultivated cells of Arabidopsis thaliana ethylene-insensitive mutants.
N S Stepanchenko et al.
Doklady biological sciences : proceedings of the Academy of Sciences of the USSR, Biological sciences sections, 442, 46-49 (2012-03-20)
Amit Kumar Gupta et al.
Gene, 487(2), 156-159 (2011-08-11)
Isolation of intact and pure genomic DNA (gDNA) is essential for many molecular biology applications. It is difficult to isolate pure DNA from mature trees of hot and dry desert regions because of the accumulation of high level of polysaccharides
S Gadiou et al.
Virus genes, 44(2), 349-355 (2011-12-17)
A rapid method for detection, discrimination and quantification of wheat and barley strains of wheat dwarf virus (WDV) was successfully developed. The sensitivity of quantification of the wheat and barley strains of WDV ranged from an average of 1.2 ×
Stefanie P Glaeser et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 63(Pt 2), 521-525 (2012-04-24)
A Gram-staining-negative, rod-shaped, non-spore-forming bacterium, designated strain E103(T), was isolated from the skin of the medical leech Hirudo verbana. 16S rRNA gene sequence analysis showed that the isolate was closely related to species of the genus Castellaniella. Castellaniella ginsengisoli DCY36(T)
プロトコル
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.