Merck
G2N70
Sigma-Aldrich
GenElute植物用ゲノムDNA抽出ミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 70 purifications
別名:
植物DNAゲノムミニプレップ, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.55
使用法
sufficient for 70 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kitは、さまざまな植物種から純粋なDNAを単離するためのシンプルで便利な方法を提供します。GenEluteキットは、シリカベースのシステムの利点とマイクロスピン形式の利点を組み合わせ、高価なレジン、RNアーゼ処理、フェノールやクロロホルムなどの有害な有機化合物を不要にします。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出を実施するためのフェノールおよびクロロホルムの標準的な使用と比較して、本質的に安全性が向上した化学的性質を有します。
アプリケーション
精製されたゲノムDNAは、以下のような繊細な下流用途ですぐに使用できます。
  • PCR
  • 制限エンドヌクレアーゼ消化
  • クローニング
  • サザンブロット
精製されたゲノムDNAは、以下のような繊細な下流用途ですぐに使用できます。
  • PCR
  • 制限エンドヌクレアーゼ消化
  • クローニング
  • サザンブロット
。GenElute Plant Genomic DNA Miniprepキットは以下に使用されています。
  • ニーム組織から単離されたゲノムDNAの精製
  • 胚由来ゲノムDNAの抽出
  • 植物試料由来DNAの単離。
特徴および利点
  • 出発原料:植物組織100 mgまで
  • 予想収量:最大20 μg
  • 溶出量:100~200 μL
  • 所要時間:< 40分
  • RNアーゼ処理の必要性:なし
原理
最大100 mgの新鮮な組織または10 mgの凍結乾燥材料から数マイクログラムのDNAを1時間以内に得ることができます。植物組織は液体窒素中で粉砕することにより破壊され、DNAは界面活性剤とカオトロープで放出されます。たんぱく質、多糖類、および細胞片は10分間の沈殿手順で除去され、その後キットに含まれるろ過カラムで遠心分離されます。ゲノムDNAは、マイクロ遠心スピンカラムでのシリカ結合-洗浄-溶出手順によってさらに精製されます。精製されたDNAは20 kb超の長さがあります。
その他情報
詳細については、www.sigma-aldrich.com/genomicdnaをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2112Column Preparation SolutionSDS
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative Analysis of the Genomic DNA Isolation Methods on Inula sp.(Asteraceae)
SEViNDiK E, et al.
Notulae Scientia Biologicae, 8(4), 451-455 (2016)
The optimization of voltage parameter for tissue electroporation in somatic embryos of Astragalus chrysochlorus (Leguminosae)
Turgut-Kara N and Ari S
African Journal of Biotechnology, 9(29), 4584-4588 (2010)
Václav Bačovský et al.
International journal of molecular sciences, 23(5) (2022-03-11)
Young sex chromosomes possess unique and ongoing dynamics that allow us to understand processes that have an impact on their evolution and divergence. The genus Silene includes species with evolutionarily young sex chromosomes, and two species of section Melandrium, namely
M D Bennett et al.
Annals of botany, 107(3), 467-590 (2011-01-25)
The amount of DNA in an unreplicated gametic chromosome complement is known as the C-value and is a key biodiversity character of fundamental significance with many practical and predictive uses. Since 1976, Bennett and colleagues have assembled eight compilations of
Michael T Raissig et al.
The Plant cell, 23(1), 16-26 (2011-02-01)
Genomic imprinting results in monoallelic gene expression in a parent-of-origin-dependent manner. It is achieved by the differential epigenetic marking of parental alleles. Over the past decade, studies in the model systems Arabidopsis thaliana and maize (Zea mays) have shown a
資料
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
プロトコル
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
関連コンテンツ
各種のサンプル(細胞、組織、血液、ウィルスなど)からゲノムDNA、プラスミドDNA、全RNAを抽出・精製するために一般的に使用される方法とダウンストリームアプリケーションの概要。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.