詳細
培養細胞、組織(マウス尾を含む)、および新鮮な全血または白血球などから、高純度のゲノム DNA を分離します。本キットでは、シリカへの結合とマイクロスピン形式の利点を組み合わせており、高価な樹脂、アルコール沈殿、およびフェノールやクロロホルムなどの有害な有機溶媒を使用する必要がありません。
アプリケーション
- 制限エンドヌクレアーゼ消化
- PCR
- サザンブロット
- シーケンシング反応
- クローニング
- ライゲーション
特徴および利点
- 予想収量:2 x 106 の培養細胞で 25 ug; 25 mg の組織で 30 ug
- 溶出ボリューム:200~400 uL
- 必要な時間:可溶化後 20 分
- A260/A280 比率:1.6~1.9
- 必要な機械的ホモジナイズ:なし
原理
その他情報
法的情報
推奨
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
483.8 °F
引火点(℃)
251 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
プロトコル
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.